Läs mer
Nevirapine Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nevirapine Dimer |
| CAS | 1391054-30-0 |
| Molekylformel | C30H26N8O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 11,11’-Dicyclopropyl-4,4’-dimethyl-5,5’,11,11’-tetrahydro-6H,6’H-9,9’-bidipyrido[3,2-b:2’,3’-e][1,4]diazepin-6,6’-dione, Nevirapine Impurity D, Nevirapine EP Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C30H26N8O2/c1-15-11-13-31-27-23(15)35-29(39)19-7-9-21(33-25(19)37(27)17-3-4-17)22-10-8-20-26(34-22)38(18-5-6-18)28-24(36-30(20)40)16(2)12-14-32-28/h7-14,17-18H,3-6H2,1-2H3,(H,35,39)(H,36,40) |
| LEDER | CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC(=N3)C4=NC5=C(C=C4)C(=O)NC6=C(C=CN=C6N5C7CC7)C)C(=O)N2)C8CC8 |
| IUPAC-namn | 11-cyclopropyl-9-(11-cyclopropyl-4-methyl-6-oxo-5H-dipyrido[4,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-9-yl)-4-methyl-5H-dipyrido[4,2-a:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.58 |
| Formel vikt | 530.2179 |