Learn More
Nevirapine EP Impurity A, Mikromol™
Beschreibung
Nevirapine EP Impurity A
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| CAS | 133627-17-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nevirapine Anhydrous Imp. A (EP), Nevirapine USP Related Compound A, Nevirapine USP RC A, 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, Nevirapine Related Compound A, Nevirapine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O/c1-3-18-12-10(5-4-7-15-12)14(19)17-11-9(2)6-8-16-13(11)18/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,17,19) |
| LEDER | CCN1c2nccc(C)c2NC(=O)c3cccnc13 |
| IUPAC-namn | 11-ethyl-4-methyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?