Läs mer
Nevirapine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Nevirapine EP Impurity A, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| CAS | 133627-17-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Nevirapine Anhydrous Imp. A (EP), Nevirapine USP Related Compound A, Nevirapine USP RC A, 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, Nevirapine Related Compound A, Nevirapine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O/c1-3-18-12-10(5-4-7-15-12)14(19)17-11-9(2)6-8-16-13(11)18/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,17,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCN1c2nccc(C)c2NC(=O)c3cccnc13 |
| Visa mer |