missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nevirapine N1-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 30051228
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051228 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051228 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1146.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nevirapine N1-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nevirapine N1-Oxide
CAS 162255-73-4
Analyt- eller komponentnamn Nevirapine N1-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 1-oxide
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-8-18(21)15-12(9)17-14(20)11-3-2-7-16-13(11)19(15)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20)
LEDER Cc1cc[n+]([O-])c2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
IUPAC-namn 11-cyclopropyl-4-methyl-1-oxido-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-1-ium-6-one
Molekylvikt (g/mol) 282.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 282.1117 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.