Läs mer
Nevirapin N10-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30051005
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051005 25 mg
1 options
Produktkod. 30051005 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1146.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nevirapin N10-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Nevirapine N10-Oxide
CAS 1027324-99-7
Analyt- eller komponentnamn Nevirapine N10-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 10-oxide
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-7-16-13-12(9)17-14(20)11-3-2-8-18(21)15(11)19(13)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20)
LEDER Cc1ccnc2N(C3CC3)c4c(ccc[n+]4[O-])C(=O)Nc12
IUPAC-namn 11-cyklopropyl-4-metyl-10-oxido-5H-dipyrido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-10-ium-6-one
Molekylvikt (g/mol) 282.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 282,1117 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.