Läs mer
Nevirapin, TRC
Produktkod. 30010805
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010805 50 mg
30007722 25 mg
17951895 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN39127550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129618-40-2
Molekylformel C15 H14 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 266.3
Synonym Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
IUPAC-namn 11-cyklopropyl-4-metyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-one
LEDER Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nevirapine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Formel vikt 266.1168