Learn More
Eppendorf™ Gable Covers for Model C76 Water Bath Shaker
For C76 Water Bath Shaker
9475.00 SEK
Specifications
For Use With (Equipment) Model C76 water bath shaker
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Material Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Material Price Quantity & Availability  
11379874
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
M1231-2010
Plexiglass™
9475.00 SEK
Each
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 08-05-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Plexiglas™ cover permits temperatures up to 60°C Stainless-steel cover required for temperatures above 60°C
Spezifikation
Spezifikation
Model C76 water bath shaker
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen