Läs mer
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO 2 inkubatorskakare
Produktkod. 15511911
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15511911 EU-kontakt Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15511911 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer S41I230011
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
New Brunswick S41i är en mångsidig, medelstor CO2-inkuberande skakapparat som är idealisk för odling av labb med begränsat labbutrymme och budget. Den kombinerar en integrerad °120 C desinfektion och en sömlös kammare i rostfritt stål med den kraftiga Innova trippelexcentriska driften.
Tillämpningar
  • Beredning av inokulum från däggdjur
  • Expansion av suspensionsodlade däggdjurscellinjer, t.ex CHO-, HEK293- eller Vero-celler för proteinuttryck eller viral vektorproduktion
  • Tillväxt av känsliga celler såsom mesenkymala eller inducerade pluripotenta stamceller (MSCs eller iPSCs) på mikrobärare för omprogrammering eller exosomproduktion
  • Odling av vidhäftande celler och tillämpningar som kräver en statisk och skakkolvodling, såsom hybridomkulturer, anpassning av vidhäftande till suspensionsceller
Funktioner
  • Två i ett: Shakplattform för suspensionskulturer plus upp till två hyllor (en ingår) för samtidig statisk CO2-inkubatorodling
  • Idealisk för begränsat labbutrymme: Kompakt design passar under bänken eller staplade i en litet utrymme
  • Max. skakhastighet: 25–400 rpm (staplad: 25–250 /400 för topp/bottenenhet)
  • Effektivt kontamineringsskydd: Integrerad°120 C desinfektionsrutin
  • Enkel rengöring och desinfektion: Smidig, sömlös kammare utan fläkt, enkel demontering på några sekunder, avtagbar vattenbricka
  • Hög kärlflexibilitet och kapacitet: Från rör upp till 5 l kolvar , t.ex 10 x 1 l-Erlenmeyer-kolvar
  • Pålitlig processplanering: Beprövad och testad Innova™ trippel excentrisk motbalanserad drift (tre viktbärande axlar) ger vibrationer och problemfri drift i flera år
  • Tighta CO2-specifikationer för reproducerbara resultat: noggrannhet:± 0,2 % (vid 5 % CO2), homogenitet:± 0,1 %
  • Skydda dina ljuskänsliga expressionmedia: Dubbeldörrssystemet hjälper också till att skydda atmosfären inuti och minska CO2-förbrukningen
  • Mindre buller i labbet: En av de tystaste CO2-inkubatorskakarna på marknaden - med Innova™ trippel excentrisk motviktsdrift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 2.5 cm
Bärande kapacitet (metrisk) 11 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ± 1 % full skala
Hastighetsintervall 25 till 400 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 50 °C
Amperage < 8 A
Håller 170 L
Produkttyp CO2 omloppsskakare
Certifikat och efterlevnad CE, UL, cUL, UKCA
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturnoggrannhet ± 0,2 °C
Temperaturenhetlighet ± 0,6 °C vid omgivingstemperatur 20 °C till 25 °C
Frekvens 50/60 Hz
Mått (D x B x H) Inredning 44,0 x 69,5 x 53,5 cm (17,3 x 27,4 x 21,1 tum)
Mått (LxB) Plattform 35,6 x 61,2 cm (14 x 24 tum)
Mått (L x B x H) 73 x 87,5 x 85 cm (28,7 x 34,4 x 33,5 tum)
Fraktvikt (engelska) 423 lb.
Fraktvikt (metrisk) 192 kg
Vikt (engelska) 340 lb.
Vikt (metrisk) 154 kg
Modell New Brunswick S41i
Visa Färgpekskärm
Fuktighetsområde 90± 5 % vid 37 °C
Inkluderar 1 perforerad hylla i rostfritt stål installerad; 1 CO2-sensorkåpa; 1 färgat skyddshölje; 1 främre fotskydd; 2 fotskydd för sidan; 2 fuktbrickor (rostfritt stål, avtagbara för rengöring); 3 m/9,8 fot. PVC-slang, 6 mm (1/4 tum) borrning, med ett inline CO2 HEPA-filter anslutet; 2 slangklämmor; 1 Auto-noll HEPA-filter; 1 BMS-kontakt; 3 mellanlägg för ställ 3 stativfötter; 2 extra CO2-sensorkåpor; 1 nätsladd; 1 Bruksanvisning
Gränssnitt 1 x USB 2.0; 1 x BMS reläkontaktlarm; 1 x Ethernet (endast för serviceändamål och anslutning till VisioNize Lab Suite)
Timerintervall Kontinuerligt
Kylt Nej