Läs mer
Eppendorf™ Scientific Shaker Provrörsplattformar
Rörstorlek:
12 till 15 mm
15 till 18 mm
18 till 21 mm
22 till 26 mm
26 till 30 mm
8 till 11 mm
Antal positioner:
20
22
30
42
48
60
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Monteras på universella plattformar
Angivna kapaciteter är de flesta fartyg av varje storlek som passar i ett balanserat mönster.
Specifikationer
Specifikationer
| Rörstorlek | 26 till 30 mm |
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alla I-Series |
| Antal positioner | 20 |
| Storlek | Betydande |