Läs mer
Eppendorf™ Scientific Shaker Provrörsplattformar
Produktkod. p-3535253
Rörstorlek:
12 till 15 mm
15 till 18 mm
18 till 21 mm
22 till 26 mm
26 till 30 mm
8 till 11 mm
Antal positioner:
20
22
30
42
48
60
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11319824
Brand: Eppendorf™ M12890100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med New Brunswick Innova™ , I-Series™ och Excella™ Shakers
Monteras på universella plattformar
Angivna kapaciteter är de flesta fartyg av varje storlek som passar i ett balanserat mönster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörstorlek 8 till 11 mm
Produkttyp Provrörsställ
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alla I-Series
Antal positioner 48
Storlek Betydande