Läs mer
Eppendorf™ Universalplattform för modell C76 vattenbadshaker
För användning med (utrustning):
Vattenbadshaker modell C76
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rymmer olika kombinationer av kolvklämmor
- Maximalt antal flaskor: 82 (10 mL), 16 (25 mL), 14 (50 eller 125 mL), 8 (250 mL), 6 (500 mL), 4 (1 L) eller 2 (2 L)
- Mäter 16,5Wx 12 in.L (42x 30 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Vattenbadshaker modell C76 |
| Typ | Universell plattform |
| Mått (L x B) | 30.5 x 41.9 cm |