Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ny Coccine, ren
Produktkod. 10055943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10055943 100 g Glasflaska 100g
10583361 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10055943 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190231000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 2611-82-7 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2611-82-7
Molekylformel C20H11N2Na3O10S3
Molekylvikt (g/mol) 604.46
MDL-nummer MFCD00004084
InChI-nyckel IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K
Synonym Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A
PubChem CID 131851859
IUPAC-namn (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaftalen-1-yl)hydrazinyliden]naftalen-1,3-disulfonsyra;natrium
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material New Coccine
Färginnehåll 75% min.
Beilstein 16, I, 306
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 604.46
Förlust vid torkning 10% max. (135°C, 6 hrs)
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Bordeaux till Brown
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.