Läs mer
Thermo Scientific New Equipment Startup Service for Cold Storage, Freezer, Refrigerator, ULT AND Arctiko CRYO -150°C Compressor-based Freezer
Produktkod. 32176308 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ULT Freezers
Produktkod. För användning med (utrustning)
32176308 ULT Freezers
1 options
Produktkod. 32176308 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer STARTULTMVS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Installation service scope covers compressor-based refrigerators, freezers, ULT and Arctiko CRYO -150°C equipment where LN2 backup is secondary to the primary cooling system.
  • Not suitable for liquid nitrogen Dewar-type cryopreservation systems
  • White-glove delivery, building works and primary LN2 cryopreservation systems are excluded unless separately quoted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) ULT Freezers
Produkttyp Service