Läs mer
Nya Fuchsin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11435021 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435021 25 g 25g
11445021 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435021 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215582325
Löslig i vatten och etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3248-91-7
Molekylformel C22H24ClN3
Molekylvikt (g/mol) 365.91
MDL-nummer MFCD00012567
InChI-nyckel ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym new fuchsin, magenta iii, basic violet 2, neofuchsine, new fuchsine, new magenta, fuchsine sbp, c.i. basic violet 2, c.i. basic violet 2, monohydrochloride, new-fuchsin
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
IUPAC-namn tris(4-amino-3-metylfenyl)metyliumklorid
LEDER [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material New Fuchsin
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Formel vikt 365.91
Fysisk form Kristallint pulver