Läs mer
New Fuchsin
Produktkod. 10082660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082660 25 g Glasflaska 25g
10249463 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10082660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212140250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3248-91-7 | C22H24ClN3 | 365.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3248-91-7
Molekylformel C22H24ClN3
Molekylvikt (g/mol) 365.91
MDL-nummer MFCD00012567
InChI-nyckel ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 2, C.I. 42520, Magenta III
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
IUPAC-namn 4-[(4-amino-3-metylfenyl)-(4-imino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-metylanilin;hydroklorid
LEDER [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Specifikationer
Abs. 1500 (at lambda min.)
Kemiskt namn eller material New Fuchsin
Absorptionsförhållande 1.1 to 1.4
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 550 to 554nm (in 50% ethanol)
Formel vikt 365.89
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.