Läs mer
New Fuchsin
Produktkod. p-171785 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10082660
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3248-91-7 | C22H24ClN3 | 365.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3248-91-7
Molekylformel C22H24ClN3
Molekylvikt (g/mol) 365.91
MDL-nummer MFCD00012567
InChI-nyckel ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 2, C.I. 42520, Magenta III
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
IUPAC-namn 4-[(4-amino-3-metylfenyl)-(4-imino-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-2-metylanilin;hydroklorid
LEDER [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Specifikationer
Abs. 1500 (at lambda min.)
Kemiskt namn eller material New Fuchsin
Absorptionsförhållande 1.1 to 1.4
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 550 to 554nm (in 50% ethanol)
Formel vikt 365.89
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.