Läs mer
New Jersey TRPH-standard 987 200 μg/ml i diklormetan: Koldisulfid (9:1), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Diklorometan/Koldisulfid |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Heneicosane 200 μg/mL∣n-Decane 200 μg/mL∣n-Docosane 200 μg/mL∣n-Dodecane 200 μg/mL∣n-Dotriacontane 200 μg/mL∣n-Eicosane 200 μg/mL∣n-Hentriacontane 200 μg/mL∣n-Heptacosane 200 μg/mL∣n-Heptadecane 200 μg/mL∣n-Heptatriacontane 200 μg/mL∣n-Hexacosane 200 μg/mL∣n-Hexadecane 200 μg/mL∣n-Hexatriacontane 200 μg/mL∣n-Nonacosane 200 μg/mL∣n-Nonadecane 200 μg/mL∣n-Nonane 200 μg/mL∣n-Nonatriacontane 200 μg/mL∣n-Octadecane 200 μg/mL∣n-Octane 200 μg/mL∣n-Octatriacontane 200 μg/mL∣n-Pentacosane 200 μg/mL∣n-Pentadecane 200 μg/mL∣n-Pentatriacontane 200 μg/mL∣n-Tetradecane 200 μg/mL∣n-Tetratriacontane 200 μg/mL∣n-Tricosane 200 μg/mL∣n-Tridecane 200 μg/mL∣n-Tritriacontane 200 μg/mL∣n-Undecane 200 μg/mL∣Octacosane 200 μg/mL∣Phytane 200 μg/mL∣Pristane 200 μg/mL∣Tetracontane 200 μg/mL∣Tetracosane 200 μg/mL∣Triacontane 200 μg/mL |