Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ny metylen Blue N, ren
Produktkod. 10742592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10742592 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 10742592 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 415530025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1934-16-3 | C18H22ClN3S | 347,905 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material New methylene Blue N
Namnnotering 85%
CAS 1934-16-3
Färginnehåll ca 70 %
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H22ClN3S
MDL-nummer MFCD00135878
Beilstein 27, IV, 5163
Synonym Basic Blue 24
Färg Brun till grön
Kvantitet 2.5 g
InChI-nyckel SQHOAFZGYFNDQX-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
LEDER CCNC1=CC2=C(C=C1C)N=C3C=C(C(=[NH+]CC)C=C3S2)C.[Cl-]
IUPAC-namn etyl-[7-(etylamino)-2,8-dimetylfenotiazin-3-yliden]azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 347.905
PubChem CID 73518
Formel vikt 347.9
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.