Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ny Methylene Blue N, zinkklorid dubbelsalt, ren
Produktkod. 10427780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. 10427780
Brand: Thermo Scientific Chemicals 192020100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
0·5 ZnCl2
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. (c=5mg/l; water), (c=5mg/l; water) at 0nm
Kemiskt namn eller material New Methylene Blue N, zinc chloride double salt
Molekylformel 0·5 ZnCl2
MDL-nummer MFCD00078135
Synonym Basic Blue 24, C.I. 52030
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 628 to 634nm, Molar Absorption Coefficient 40000 min., 588 to 594nm, Molar Absorption Coefficient 36000 min., 284 to 290nm, Molar Absorption Coefficient 28000 min., 242 to 248nm, Molar Absorption Coefficient 16000 min.
Formel vikt 416.04
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Brun till lila
Kvantitet 10 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.