Läs mer
New Pig Gray Universal Absorbent Mats
Produktkod. p-3801685
Encompass_Preferred
Kapacitet (engelska):
7,8 gal.
Mått (L x B):
60 fot x 15 tum
Typ:
Universell absorberande matta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12913645
Brand: New Pig MAT242
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tough mat lasts longer and requires less changeouts
  • Dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
  • Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
  • Absorbed leaks and drips blend right in; dark gray color hides grime so mat stays on the job longer
  • Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
  • Can be wrung out and incinerated after use to reduce waste or for fuels blending
  • Dimensions: 15 x 20 in. (38.1cm x 50.8cm)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 29 CFR 1910.22(a)(2)
Färg Gray
Kapacitet (engelska) 7,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 0.23 L
Material Polypropylene
Typ Universell absorberande matta
För användning med (applikation) Catching drips and soaking up spills
Viktkapacitet Heavyweight
Mått (L x B) 60 fot x 15 tum
Längd (engelska) 60 ft.
Längd (metrisk) 18 m
Bredd (engelska) 15 in.
Bredd (metrisk) 38 cm
Vikt (engelska) 6.9 lb.
Vikt (metrisk) 3.1 kg
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.