Läs mer
New Pig Haz-Mat Pads
Kapacitet (engelska):
12,54 oz.
28,16 oz.
Mått (L x B):
13 x 10 tum
20 x 15 tum
Vikt (engelska):
8 pund
8,1 pund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Stop the spread of acids and bases.
- Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
- Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
- Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
- Can be incinerated after use to reduce waste
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Pink |
| Kapacitet (engelska) | 12,54 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 37.1 L |
| Material | Polypropylene |
| Typ | Hazmat Absorbent Pad |
| För användning med (applikation) | Quickly diking and stopping the spread of chemical spills, absorbs acids, bases, corrosives |
| Inkluderar | Dispenser |
| Viktkapacitet | Heavyweight |
| Mått (L x B) | 13 x 10 tum |
| Längd (engelska) | 13 in. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.