Specifikationer
| Färg | Gyllene brun |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Produkttyp | Nyfödd kalvbovint serum |
| Kvantitet | 100 ml |
| Steriliseringsmetod | 0,2μ m filtrering |
| Källa | Bovin nyfödd |
| Endotoxinkoncentration | 30 EU/ml |
| För användning med (applikation) | Tillämpningar för cellodling och organkonservering |
| Hemoglobinkoncentration | ≤27mg/dL |
| Frystorkat material | Nej |
| Show More |