Läs mer
MP Biomedicals™ Nyfödd bovint serum
Produktkod. p-91966 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 17347479
Brand: MP Biomedicals™ 092912149
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i cellkultur för att stödja mognad av oocyter, för att studera funktionen hos tubulära epitelceller och för att utveckla primära kulturer av celler såsom viscerala adipocyter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gyllene brun
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Nyfödd kalvbovint serum
Kvantitet 100 ml
Steriliseringsmetod 0,2μ m filtrering
Källa Bovin nyfödd
Endotoxinkoncentration 30 EU/ml
För användning med (applikation) Tillämpningar för cellodling och organkonservering
Hemoglobinkoncentration ≤27mg/dL
Frystorkat material Nej
Mykoplasma upptäckt Nej
Osmolalitet 265 till 323 mOsm/kg
pH 7,1 till 8,2
Proteininnehåll 4,4 till 7 %