Läs mer
Sartorius NexaGel Cell Recovery-lösning
Produktkod. 31908339 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31908339 100 mL
31908463 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31908339 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer NGR04100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Icke-enzymatisk, färdig cellåtervinningslösning utformad för snabb och effektiv skörd av organoider eller 3D-celler odlade med NexaGel™ eller djurbaserat ECM.
  • Stabil lösning vid rumstemperatur med neutralt pH, och bibehåller även cellintegriteten
  • Återvunna celler kan enkelt subkultureras i både 2D- och 3D-format
  • Lösningen är mångsidig och kan användas före eller efter fixering och färgning av hydrogelprover, vilket säkerställer högkvalitativ data för analys nedströms
  • Den är lämplig för att ta ut celler från 2D ECM-belagda plattor
  • Säkerställer hög återhämtningsgrad och cellens livskraft, vilket gör den perfekt för passaging, kryokonservering eller vidare biokemisk analys
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Organoidskördelösning
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Autoklaverad
Kvantitet 100 mL