Läs mer
Sartorius NexaGel Hydrogelmatris
Produktkod. 31908476 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31908476 10 mL
31908451 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31908476 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer NGH01
 Begränsad artikel
I lager
Förberett, xenofri funktionell hydrogel idealisk för 3D-cellkulturforskning.
  • Denna hydrogel är formulerad med en exakt kombination av multifunktionella ligander och koncentrationer, vilket gör den lämplig för en mängd olika celltyper och tillämpningar.
  • Den kan kombineras direkt med cellfjädring utan behov av ytterligare justeringar, vilket ger en enkel och mångsidig lösning.
  • NexaGel™ Hydrogel Matrix efterliknar effektivt den naturliga extracellulära matrisen (ECM), vilket skapar en mer bekant miljö för cellerna.
  • Hydrogelen är stabil vid rumstemperatur, upprätthåller ett neutralt pH, är transparent, genomsläpplig och fungerar bra med olika bildsystem.
  • Den omvandlas till en hydrogelmatris genom att helt enkelt blanda med cellkulturmediet.
  • Celler som odlats i detta system kan enkelt återvinnas med vår NexaGel™ Cell Recovery Solution.
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Hydrogelmatris
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 10 mL