Läs mer
Sartorius NexaGel STEM
Produktkod. 31908459 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31908459 2 mL
31908362 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31908459 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer NGH02S
 Begränsad artikel
I lager
Xenofritt hydrogelsystem utformat för att förbättra prestandan hos tredimensionella (3D) statiska suspensionskulturer.
  • Underlätta uppskalning av humana pluripotenta stamceller (hPSC), vilket skapar en högkapacitetsplattform för modellering av olika vävnader och sjukdomstillstånd.
  • Detta färdiga hydrogelsystem har en optimerad formulering som stödjer snabb expansion av högkvalitativa 3D-stamcellsfäroider med pluripotenta egenskaper.
  • hPSC kan tinas direkt från flytande kväve eller överföras från 2D-matrisbelagda kulturkärl och omedelbart blandas med hydrogellösningen för statiska suspensionskulturer.
  • Det optimerade protokollet är särskilt fördelaktigt för tidskänsliga experiment, eftersom det minimerar behovet av frekventa medieutbyten och därmed sparar tid och resurser.
  • Detta hydrogelsystem är kompatibelt med de flesta hPSC-odlingsmedier och vävnadsodlingskärl.
  • Den unika metoden för statisk suspensionskultur eliminerar behovet av mikrobärare i storskaliga bioreaktorer, vilket förenklar och effektiviserar cellutvinning.
  • De 3D-stamcellssfäroider som genereras med detta system kan användas för vidare subkultivering, mönsterdifferentiering, organoidutveckling eller återetablering av 2D-kulturmorfologier.
Specifikationer
Celltyp hPSCs
Form Vätska
Produkttyp Hydrogelsystem
Kvantitet 2 mL