Läs mer
Nexturastat A, MedChemExpress
Beskrivning
Nexturastat A is a potent HDAC6 inhibitor with an IC50 of 5 nM. Nexturastat A also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nexturastat A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1403783-31-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23N3O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 56 mg/mL (164.03 mM) |
| LEDER | O=C(NO)C1=CC=C(CN(CCCC)C(NC2=CC=CC=C2)=O)C=C1 |
| Visa mer |