Läs mer
Nezukone, MedChemExpress
Beskrivning
Nezukone is a derivative of hinokitiol. Hinokitiol can restore iron transports, however, Nezukone cannot bind or transport iron.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nezukone |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 13656-81-0 |
| Färg | Brown |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H12O |
| Synonym | C2-deoxyhinokitiol 4-Isopropyltropone |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (674.76 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (674.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=CC=C(C(C)C)C=C1 |
| Visa mer |