Läs mer
NF 279, TRC
Produktkod. 30011870
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011870 5 mg
30004620 10 mg
30003819 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3916805MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202983-32-2
Molekylformel C49 H30 N6 O23 S6 . 6Na
Molekylvikt (g/mol) 1401.12
Synonym NF 279, 8,8'-[Carbonylbis(imino-4,1-phenylenecarbonylimino-4,1-phenylenecarbonylimino)]bis-1,3,5-naphthalenetrisulfonic Acid Hexasodium Salt
IUPAC-namn hexasodium;8-[[4-[[4-[[4-[[4-[(4,6,8-trisulfonato-1-naphthyl)carbamoyl]phenyl]carbamoyl]phenyl]carbamoylamino]benzoyl]amino]benzoyl]amino]naphthalene-1,3,5-trisulfonate
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2c(NC(=O)c3ccc(NC(=O)c4ccc(NC(=O)Nc5ccc(cc5)C(=O)Nc6ccc(cc6)C(=O)Nc7ccc(c8cc(cc(c78)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])cc4)cc3)ccc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8,8'-[Carbonylbis(imino-4,1-phenylenecarbonylimino-4,1-phenylenecarbonylimino)]bis-1,3,5-naphthalenetrisulfonic acid Sodium Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C49H36N6O23S6.6Na/c56-45(50-29-9-1-27(2-10-29)47(58)54-37-17-19-39(81(67,68)69)35-21-33(79(61,62)63)23-41(43(35)37)83(73,74)75)25-5-13-31(14-6-25)52-49(60)53-32-15-7-26(8-16-32)46(57)51-30-11-3-28(4-12-30)48(59)55-38-18-20-40(82(70,71)72)36-22-34(80(64,65)66)24-42(44(36)38)84(76,77)78;;;;;;/h1-24H,(H,50,56)(H,51,57)(H,54,58)(H,55,59)(H2,52,53,60)(H,61,62,63)(H,64,65,66)(H,67,68,69)(H,70,71,72)(H,73,74,75)(H,76,77,78);;;;;;/q;6*+1/p-6
Formel vikt 1399.9073