Läs mer
R&D Systems™ NF 546
Beskrivning
P2Y11 agonist (pEC50 = 6.27). Exhibits selectivity for P2Y11 over a range of P2Y and P2X receptors. Also inhibits DNA-binding activity of HMGA2 (IC50 = 5.49 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NF 546 |
| CAS | 1006028-37-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C47H44N6Na4O17P4 |
| Formel vikt | 1180.74 |
| Renhet | >95% |
| Molekylvikt (g/mol) | 1180.748 |