Läs mer
NF-H Antibody (SPM203), DyLight 650, Novus Biologicals™
Produktkod. 18753503 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18753503 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18753503 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247833C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
NF-H Monoclonal antibody specifically detects NF-H in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NF-H
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona SPM203
Konjugera DyLight 650
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H
Värd art Mouse
Immunogen Triton-X 100 insoluble protein fraction of rat brain (Uniprot: P12036)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4744
Målarter Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ