Läs mer
Abnova™ NF-kB II Phospho-Specific Array
Produktkod. 16022445
Change view
Kvantitet:
1 Kit (2 Samples)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16022445 1 Kit (2 Samples) 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16022445 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer AA0036.1Kit(2Samples)
NF-kB II Phospho-Specific Array includes 215 highly specific and well-characterized phosphorylation antibodies in the NF-kB signaling pathway.
  • This product must be accompanied with Antibody Array Detection Kit
  • The arrays are printed on standard-size coated glass microscope slides and can be scanned on all microarray scanners that are compatible with 76 x 25 x 1 mm slides
  • Suitable Sample: Cultured Cells, Frozen Tissue, FFPE Tissue, Serum
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C
Detektionsmetod Fluorometric
Kvantitet 1 Kit (2 Samples)
För användning med (applikation) Profiling
Produkttyp Array/Library