Läs mer
MedChemExpress NFAT Inhibitor-1
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.86% |
| CAS | 249537-73-3 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1685.94 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (59.31 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | VIVIT peptide |