Läs mer
NFAT Transcription Factor Regulator-1, MedChemExpress
Produktkod. 16485526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485526 100 mg 100mg
16447417 5 mg 5mg
16404708 10 mg -
16400997 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112778
MedChemExpress NFAT Transcription Factor Regulator-1 is an IL-2 synthesis inhibitor with an IC50 of 182 nM.
NFAT Transcription Factor Regulator-1 is an IL-2 synthesis inhibitor with an IC50 of 182 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NFAT Transcription Factor Regulator-1
CAS 245747-71-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H10F6N4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (360.33 mM)
LEDER O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3OC(F)F)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 416.28
Formel vikt 416.28
Procent renhet 98.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation