Läs mer
Abnova™ NFIB Split FISH-sond
Produktkod. 16033535
Change view
Kvantitet:
100 uL
200 uL
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16033535 200 uL 200µL
16023535 100 uL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16033535 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FS0073.200uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Beskrivning DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
För användning med (applikation) FISH-Ce
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Kvantitet 200 uL