Läs mer
Abcam NFkB p50 Transkriptionsfaktoraktivitetstestkit
Produktkod. 32114452 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 96 Tester
Produktkod. Kvantitet
32114452 1 x 96 Tester
1 options
Produktkod. 32114452 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3242021x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Mät NFkB p105 / p50-aktivitet på 1 timme 30 minuter i cell-/vävnadsextrakt med NFkB p50 Transcription Factor Activity Assay Kit AB324202. Känslighet >0,1875 μg. Användning med förbelagd mikroplatta (12 x 8 brunnsremsor).
Mät NFkB p105 / p50-aktivitet på 1 timme 30 minuter i cell-/vävnadsextrakt med NFkB p50 Transcription Factor Activity Assay Kit AB324202. Känslighet >0,1875 μg. Användning med förbelagd mikroplatta (12 x 8 brunnsremsor).
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 x 96 Tester
Regulatorisk status RUO