missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NFKB1(phospho S337) & NFKB1 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™
Beskrivning
This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the NFKB1 protein, and the other against the specific S337 phosphorylated site of NFKB1 for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | NFKB1 |
| Användningsområden | In situ PLA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gen | nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 |
| Gene Alias | DKFZp686C01211/EBP-1/KBF1/MGC54151/NF-kappa-B/NFKB-p105/NFKB-p50/p105/p50 |
| Gensymboler | NFKB1 |
| Kvantitet | 1 Set |
| Regulatorisk status | RUO |
| Primär eller sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 4790 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?