missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ NFPS
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18004172
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18004172 10 mg
18025662 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18004172 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2789/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective non-transportable GlyT1 inhibitor

Selective, non-transportable inhibitor of GlyT1 which displays no activity at GABA or glutamate receptors (IC50 values are 2.8, 9.8 and 56000 nM for hGlyT1, rGlyT1 and rGlyT2 respectively). Enhances the amplitude of the NMDA component of glutamatergic EPSCs.

R-enantiomer also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 405225-21-0
Molekylformel C24H24FNO3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NFPS
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 393.45
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 393.458
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.