missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NFU1 iron-sulfur cluster scaffold homolog Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Produktkod. 30602711 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30602711 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30602711 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347346CL1

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

NFU1 iron-sulfur cluster scaffold homolog Polyclonal antibody specifically detects NFU1 iron-sulfur cluster scaffold homolog in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NFU1 iron-sulfur cluster scaffold homolog
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias CGI-33, mitochondrial, Nfu, NFU1 iron-sulfur cluster scaffold homolog (S. cerevisiae)
Värd art Rabbit
Immunogen NFU1 iron-sulfur cluster scaffold homolog. (Uniprot# Q9UMS0)
Reningsmetod Immunogen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27247
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.