Läs mer
LNI Swissgas NG CASTORE 3G 45
Produktkod. 17812169 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Spänning:
100/115/220/230 V
Produktkod. 17812169
Brand: LNI Swissgas 6920.51.045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvävegenerator med 2 luftuttag (ingen torktumlare).
  • Behöver en källa till torr och oljefri luft
  • För Sciex-instrument
Specifikationer
Spänning 100/115/220/230 V
Typ Kvävgasgenerator