Läs mer
LNI Swissgas NG EOLO XL 10 L
Handla allt LNI Swissgas Produkter
Spänning:
100/115/220/230 V
Beskrivning
- PSA kvävegenerator 10 L/min.
- Med katalysatorugn.
- Behöver en källa till torr, oljefri luft
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 100/115/220/230 V |
| Typ | Kvävgasgenerator |