Läs mer
NG-Monomethyl-L-arginine Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NG-Monomethyl-L-arginine Acetate |
| CAS | 53308-83-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H16 N4 O2 . C2 H4 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N5-[Imino(methylamino)methyl]-L-ornithine Acetate, L-NMMA, ANO 1020, Tilarginine Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1 |
| LEDER | CNC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O.CC(=O)O |
| IUPAC-namn | acetic acid;(2S)-2-amino-5-[(N-methylcarbamimidoyl)amino]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.28 |
| Visa mer |