Läs mer
Thermo Scientific Chemicals NG-monometyl-L-argininmonoacetat, 99 %
Produktkod. 10173101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10173101 5 mg Glasflaska 5mg
10016213 25 mg Glasflaska 25mg
10371484 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10173101 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 328720050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53308-83-1 | C9H20N4O4 | 248.283 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53308-83-1
Molekylformel C9H20N4O4
Molekylvikt (g/mol) 248.283
MDL-nummer MFCD00069311
InChI-nyckel IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Synonym tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
IUPAC-namn ättiksyra;(2S)-2-amino-5-[(N'-metylkarbamimidoyl)amino]pentansyra
LEDER CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-ω-Monomethyl-L-arginine monoacetate
Smältpunkt 180 °C till 190 °C
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +9° to +13° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Merck Index 15, 6096
Specifikt rotationsförhållande + 10.50 (20.00°C c=4,water)
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 248.3
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.