Läs mer
NG, NG'-Dimety-L-arginin Di(p-hydroxyazobensen-p'-sulfonat) Salt, TRC
Produktkod. 30133355
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133355 10 mg
30009984 1 mg
30011567 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46358010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102783-24-4
Molekylformel 2 C12 H10 N2 O4 S . C8 H18 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 758.82
Synonym L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] (9CI), Benzenesulfonic acid, 4-[(4-hydroxyphenyl)azo]-, compd. with N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine (2:1) (9CI), NG,NG-Dimethyl-L-arginine di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] salt, (2S)-2-Amino-5-[[amino(dimethylamino)methylidene]amino]pentanoic acid 4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid (1:2), (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, Asymmetric dimethylarginine di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) salt, NG,NG-Dimethyl-L-arginine bis[4-[(4-hydroxyphenyl)azo]benzenesulfonate] salt
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[(N,N-dimetylkarbamimidoyl)amino]pentansyra; 4-[(E)-(4-hydroxyfenyl)diazenyl]bensensulfonsyra
LEDER CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O.Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O.Oc3ccc(cc3)N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NG,NG'-Dimethy-L-arginine Di(p-hydroxyazobenzene-p'-sulfonate) Salt
InChI formel InChI=1S/2C12H10N2O4S.C8H18N4O2/c2*15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18;1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h2*1-8,15H,(H,16,17,18);6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/b2*14-13+;/t;;6-/m..0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 758.2152