missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NG,NG’-Dimethyl-L-arginine-D6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NG,NG'-Dimethyl-L-arginine-d6 |
| CAS | 1331888-08-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H12D6N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine-d6, N5-[Bis(methylamino)methylene]-L-ornithine-d6, SDMA-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N4O2/c1-10-8(11-2)12-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,10,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| LEDER | N[C@H](C(O)=O)CCC/N=C(NC([2H])([2H])[2H])/NC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.29 |
| Formel vikt | 208.1806 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?