Läs mer
NG,NG-Dimethylarginine-d6 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NG,NG-Dimethylarginine-D6 Dihydrochloride |
| CAS | 1313730-20-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H14D6Cl2N4O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S)-2-Amino-5-[(N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamimidoyl)amino]pentanoic acid dihydrochloride, NG,NG-Dimethylarginine-d6 dihydrochloride, NG,NG-Dimethyl-L-arginine-D6 (NG,NG-dimethyl-D6) dihydrochloride, NG,NG-Di(methyl-d3)-L-arginine dihydrochloride, N5-[[Di(methyl-d3)amino]iminomethyl]-L-ornithine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N4O2/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.21 |
| Formel vikt | 280.134 |
| Visa mer |