missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NG,NG-Dimethylarginine Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 17964775
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964775 10 mg
17991835 5 mg
17931405 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17964775 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46357510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 220805-22-1
Molekylformel C8 H18 N4 O2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 275.18
Synonym L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, hydrochloride (1:2), L-Ornithine, N5-[(dimethylamino)iminomethyl]-, dihydrochloride (9CI), N5-[(Dimethylamino)iminomethyl]-L-ornithine dihydrochloride, (2S)-2-Amino-5-[[amino(dimethylamino)methylidene]amino]pentanoic acid dihydrochloride, (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid dihydrochloride, ADMA 2HCl, Asymmetric dimethylarginine dihydrochloride, Dimethyl-L-arginine dihydrochloride, L-NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride, NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride, NG,NG-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[(N,N-dimethylcarbamimidoyl)amino]pentanoic acid;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NG,NG-Dimethylarginine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 274.0963
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.