Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-omega-nitro-L-arginin-metylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10275621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10275621 5 g Glasflaska 5g
10015733 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275621 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 328750050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51298-62-5
Molekylformel C7H16ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 269.69
MDL-nummer MFCD00039052,MFCD00133613
InChI-nyckel QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-5-[[amino(nitramido)metyliden]amino]pentanoat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-ω-Nitro-L-arginine-methyl ester hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +14,0° till +16,0° (24 °C, 589 nm) (c=3, CH3OH)
Specifikt rotationsförhållande +14,50 (20,00 °C c=3,CH3OH)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 269.7
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.