Läs mer
LNI Swissgas NG RACK 5U 1000
Produktkod. 17822229 Handla allt LNI Swissgas Produkter
Change view
Spänning:
100/115/220/230 V
Produktkod. Spänning
17822229 100/115/220/230 V
1 options
Produktkod. 17822229 Leverantör LNI Swissgas Leverantörsnummer 6920.30.100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PSA-kvävegenerator med renhet 99,9995 % (syre högre än 5 ppm).
  • Åtföljande.
  • PSA-kvävegenerator med renhet 99,9995 % (syre högre än 5 ppm).
Specifikationer
Spänning 100/115/220/230 V
Typ Ultra High Purity kvävgasgenerator