Läs mer
NG25, MedChemExpress
Beskrivning
NG25 is a potent dual TAK1 and MAP4K2 inhibitor, with IC50s of 149 nM and 21.7 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NG25 |
| CAS | 1315355-93-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H30F3N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (93.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=C(CN(CC2)CCN2CC)C=C1)C3=CC(OC4=C5C(NC=C5)=NC=C4)=C(C)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 537.58 |
| Formel vikt | 537.58 |
| Visa mer |